Tlačiť
2-Nitrobenzyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Chloromethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-o-nitrotoluene, alpha-Chloro-2-nitrotoluene
OR46019-5G OR46019-1G
APOSOR46019-5GEA 81.43 EUR
APOSOR46019-5G APOSOR46019-1G
2-Nitrobenzyl chloride 98%
2-Nitrobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Teplota varu: 127…133 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 46…48 °C
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007185
Číslo CAS: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
OSN: 3261
ADR: 8,II