Tlačiť
1-Bromo-3-methyl-2-butene 90+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3-Dimethylallyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene
OR46013-50G OR46013-250G
APOSOR46013-50GEA 249.5 EUR
APOSOR46013-50G APOSOR46013-250G
1-Bromo-3-methyl-2-butene 90+%
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Vzorec: C₅H₉Br
Teplota varu: 82…83 °C/150mmHg
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 40 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000242
Číslo CAS: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
OSN: 2920
ADR: 8+3,II