Tlačiť
Tetrachlorophthalic anhydride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR460073-1KG OR460073-500G OR460073-10KG OR460073-100G
APOSOR460073-1KGEA 290.41 EUR
APOSOR460073-1KG APOSOR460073-500G APOSOR460073-10KG APOSOR460073-100G
Tetrachlorophthalic anhydride 97%
Tetrachlorophthalic anhydride
Vzorec: C₈Cl₄O₃
Mw: 285.9
Teplota varu: 371
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005920
Číslo CAS: 117-08-8
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III