Tlačiť
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chloro-1-diméthyl-2,2-propane, neo-Pentylchloride
OR460072-100G OR460072-25G
APOSOR460072-100GEA 539.91 EUR
APOSOR460072-100G APOSOR460072-25G
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Vzorec: C₅H₁₁Cl
Teplota varu: 84…85 °C
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 0,866 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –9 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000941
Číslo CAS: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
OSN: 1993
ADR: 3,II