Tlačiť
1,4-Diiodobutane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR460062-100G OR460062-25G
APOSOR460062-100GEA 58.16 EUR
APOSOR460062-100G APOSOR460062-25G
1,4-Diiodobutane
1,4-Diiodobutane
Vzorec: C₄H₈I₂
Teplota varu: 108…110 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 44382 °C
Hustota: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001099
Číslo CAS: 628-21-7