Tlačiť
3-Methyl-1-butene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Isoamylene, Isopropylethylene, Isopentene
OR460043-100G OR460043-25G OR460043-5G
APOSOR460043-100GEA 456.48 EUR
APOSOR460043-100G APOSOR460043-25G APOSOR460043-5G
3-Methyl-1-butene 95%
3-Methyl-1-butene
Vzorec: C₅H₁₀
Teplota varu: 20 °C
Teplota tavenia: –168,5…–168 °C
Hustota: 0,627 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008937
Číslo CAS: 563-45-1
OSN: 2561
ADR: 3,I