Tlačiť
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR460032-5G OR460032-1G OR460032-250MG
APOSOR460032-5GEA 588.85 EUR
APOSOR460032-5G APOSOR460032-1G APOSOR460032-250MG
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
Hustota: 1,322 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06201861
Číslo CAS: 76155-78-7