Tlačiť
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(tert-Butyl)piperidine hydrochloride
OR460009-1G OR460009-250MG OR460009-5G
APOSOR460009-1GEA 306.46 EUR
APOSOR460009-1G APOSOR460009-250MG APOSOR460009-5G
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
4-tert-Butylpiperidine hydrochloride
Vzorec: C₉H₂₀ClN
Teplota tavenia: 302…303 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05865119
Číslo CAS: 69682-13-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III