Tlačiť
2-Chlorobutane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR460003-100ML OR460003-25ML
APOSOR460003-100MLEA 82.92 EUR
APOSOR460003-100ML APOSOR460003-25ML
2-Chlorobutane
2-Chlorobutane
Vzorec: C₄H₉Cl
Mw: 92.57
Teplota varu: 68…70 °C
Teplota tavenia: –140 °C
Hustota: 0.873 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000871
Číslo CAS: 78-86-4
EINECS: 201-151-7
OSN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01560