Tlačiť
5-Bromo-2-iodo-m-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-1,3-dimethyl-2-iodobenzene
OR4596-100G OR4596-25G OR4596-5G
APOSOR4596-100GEA 175.05 EUR
APOSOR4596-100G APOSOR4596-25G APOSOR4596-5G
5-Bromo-2-iodo-m-xylene 98%
5-Bromo-2-iodo-m-xylene
Vzorec: C₈H₈BrI
Mw: 310.96
Teplota tavenia: 42…44 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094656
Číslo CAS: 206559-43-5