Tlačiť
5-Bromo-2-iodotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
OR4595-100G OR4595-250G
APOSOR4595-100GEA 85.04 EUR
APOSOR4595-100G APOSOR4595-250G
5-Bromo-2-iodotoluene 98%
5-Bromo-2-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆BrI
Teplota varu: 262…265 °C
Hustota: 2,08 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060664
Číslo CAS: 116632-39-4