Tlačiť
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
OR4586-100G OR4586-250G OR4586-500G
APOSOR4586-100GEA 132.77 EUR
APOSOR4586-100G APOSOR4586-250G APOSOR4586-500G
1-Benzyloxy-4-bromobenzene 98%
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Vzorec: C₁₃H₁₁BrO
Teplota varu: 166…167 °C/4mmHg
Teplota tavenia: 60…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00028016
Číslo CAS: 6793-92-6