Tlačiť
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR4584-5G OR4584-25G
APOSOR4584-5GEA 24.91 EUR
APOSOR4584-5G APOSOR4584-25G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Mw: 201.27 g/mol
Teplota tavenia: 43…50 °C
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115306
Číslo CAS: 143900-43-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III