Tlačiť
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, (3S)-3-Hydroxypiperidine, N-BOC protected
OR4581-25G OR4581-5G OR4581-100G
APOSOR4581-25GEA 38.17 EUR
APOSOR4581-25G APOSOR4581-5G APOSOR4581-100G
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine 98%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Mw: 201.27 g/mol
Teplota tavenia: 34…40 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115307
Číslo CAS: 143900-44-1