Tlačiť
(Methylthio)acetic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (Methylthio)ethansäure, 2-(Methylthio)acetic acid
OR4573-100G OR4573-25G
APOSOR4573-100GEA 596.03 EUR
APOSOR4573-100G APOSOR4573-25G
(Methylthio)acetic acid 99%
(Methylthio)acetic acid
Vzorec: C₃H₆O₂S
Mw: 106.15
Teplota varu: 130…137 °C/27mmHg
Teplota tavenia: 13…14 °C
Hustota: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00075444
Číslo CAS: 2444-37-3