Tlačiť
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4558-1G OR4558-5G
APOSOR4558-1GEA 58.16 EUR
APOSOR4558-1G APOSOR4558-5G
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
3-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀ClNO₂S
Teplota tavenia: 228…230 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216487
Číslo CAS: 80213-28-1