Tlačiť
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methoxyphenacyl bromide, α-Bromo-2-methoxyacetophenone, 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one, Bromomethyl o-methoxyphenyl ketone
OR4557-100G OR4557-25G OR4557-5G
APOSOR4557-100GEA 443.82 EUR
APOSOR4557-100G APOSOR4557-25G APOSOR4557-5G
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone 97%
ω-Bromo-2-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Mw: 229.07
Teplota varu: 324
Teplota tavenia: 43…45 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000196
Číslo CAS: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
OSN: 3261
ADR: 8 II