Tlačiť
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
OR4553-100G OR4553-25G OR4553-500G OR4553-1KG
APOSOR4553-100GEA 75.01 EUR
APOSOR4553-100G APOSOR4553-25G APOSOR4553-500G APOSOR4553-1KG
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₃H₂₃NO₄
Mw: 257.33 g/mol
Teplota varu: 120…135 °C/0.5mmHg
Hustota: 1.046 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01763998
Číslo CAS: 142851-03-4