Tlačiť
1-Acetyl-4-piperidone 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Acetyl-4-piperidone
OR4551-100G OR4551-25G OR4551-5G
APOSOR4551-100GEA 176.49 EUR
APOSOR4551-100G APOSOR4551-25G APOSOR4551-5G
1-Acetyl-4-piperidone 95+%
1-Acetyl-4-piperidone
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Teplota varu: 152 °C/0,75mmHg
Hustota: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006190
Číslo CAS: 32161-06-1