Tlačiť
1,4'-Bipiperidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4548-25G OR4548-5G
APOSOR4548-25GEA 53.35 EUR
APOSOR4548-25G APOSOR4548-5G
1,4'-Bipiperidine 98%
1,4'-Bipiperidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂
Teplota tavenia: 64…66 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00006475
Číslo CAS: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8