Tlačiť
3-Bromobenzyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4547-25G
APOSOR4547-25GEA 88.25 EUR
APOSOR4547-25G
3-Bromobenzyl chloride
3-Bromobenzyl chloride
Vzorec: C₇H₆BrCl
Teplota varu: 118…119 °C/18mmHg
Hustota: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040865
Číslo CAS: 932-77-4
OSN: 3265
ADR: 8,II