Tlačiť
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Phenyl-2-tosylethanone
OR4544-5G OR4544-1G
APOSOR4544-5GEA 58.16 EUR
APOSOR4544-5G APOSOR4544-1G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃S
Teplota tavenia: 109…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026002
Číslo CAS: 31378-03-7
EINECS: 250-605-0