Tlačiť
1-Jódpropan
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Propyl iodide
OR4541-25G OR4541-5G OR4541-100G
APOSOR4541-25GEA 41.72 EUR
APOSOR4541-25G APOSOR4541-5G APOSOR4541-100G
1-Jódpropan
1-Jódpropan
Vzorec: C₃H₇I
Teplota varu: 101…102 °C
Teplota tavenia: –101 °C
Hustota: 1,743 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 44 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001095
Číslo CAS: 107-08-4
OSN: 2392
ADR: 3,III