Tlačiť
1-Iodo-3-nitrobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4539-100G OR4539-1KG OR4539-500G
APOSOR4539-100GEA 326.06 EUR
APOSOR4539-100G APOSOR4539-1KG APOSOR4539-500G
1-Iodo-3-nitrobenzene 95%
1-Iodo-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄INO₂
Mw: 249.01
Teplota varu: 280 °C
Teplota tavenia: 35…38 °C
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007218
Číslo CAS: 645-00-1
OSN: 2926
ADR: 4.1+6.1 III