Tlačiť
Ethyl-3-iodobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR4534-100G OR4534-500G
APOSOR4534-100GEA 91.46 EUR
APOSOR4534-100G APOSOR4534-500G
Ethyl-3-iodobenzoate
Ethyl-3-iodobenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₂
Teplota varu: 160…161 °C/38mmHg
Hustota: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044769
Číslo CAS: 58313-23-8