Tlačiť
Ethyl picolinate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4533-100G OR4533-10G
APOSOR4533-100GEA 76.61 EUR
APOSOR4533-100G APOSOR4533-10G
Ethyl picolinate
Ethyl picolinate
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota varu: 240…241 °C
Teplota tavenia: 44256 °C
Hustota: 1,119 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006292
Číslo CAS: 2524-52-9
EINECS: 219-758-0