Tlačiť
5-Bromo-1-indanone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR4530-5G OR4530-100G OR4530-25G
APOSOR4530-5GEA 24.91 EUR
APOSOR4530-5G APOSOR4530-100G APOSOR4530-25G
5-Bromo-1-indanone 98%
5-Bromo-1-indanone
Vzorec: C₉H₇BrO
Mw: 211.06
Teplota varu: 280
Teplota tavenia: 125…129 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082718
Číslo CAS: 34598-49-7