Tlačiť
3-Chlorobenzoyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4528-100G OR4528-25G OR4528-500G
APOSOR4528-100GEA 32.77 EUR
APOSOR4528-100G APOSOR4528-25G APOSOR4528-500G
3-Chlorobenzoyl chloride 99%
3-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 224…225 °C
Hustota: 1,368 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000671
Číslo CAS: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
OSN: 3265
ADR: 8,II