Tlačiť
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Amino-2,4-dichloroanisole, 4,6-Dichloro-m-anisidine
OR4527-5G OR4527-100G OR4527-25G
APOSOR4527-5GEA 24.95 EUR
APOSOR4527-5G APOSOR4527-100G APOSOR4527-25G
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇Cl₂NO
Mw: 192.04
Teplota tavenia: 50…51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00974410
Číslo CAS: 98446-49-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III