Tlačiť
3,5-Dibromobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR4526-100G OR4526-25G OR4526-5G
APOSOR4526-100GEA 189.73 EUR
APOSOR4526-100G APOSOR4526-25G APOSOR4526-5G
3,5-Dibromobenzaldehyde
3,5-Dibromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Br₂O
Teplota tavenia: 89,7…91.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156887
Číslo CAS: 56990-02-4
OSN: 3261
ADR: 8,II