Tlačiť
2,5-Dibromobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR4523-25G OR4523-5G
APOSOR4523-25GEA 51.74 EUR
APOSOR4523-25G APOSOR4523-5G
2,5-Dibromobenzoic acid
2,5-Dibromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄Br₂O₂
Teplota tavenia: 156…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016494
Číslo CAS: 610-71-9
EINECS: 210-234-7