Tlačiť
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452101-1G OR452101-500MG
APOSOR452101-1GEA 507.51 EUR
APOSOR452101-1G APOSOR452101-500MG
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₅ClN₂O
Mw: 178.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13562148
Číslo CAS: 1246172-31-5