Tlačiť
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452074-1G OR452074-250MG OR452074-500MG
APOSOR452074-1GEA 746.89 EUR
APOSOR452074-1G APOSOR452074-250MG APOSOR452074-500MG
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride 97%
3-(4-Methylphenoxy)azetidine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄ClNO
Mw: 199.68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16613952
Číslo CAS: 1228070-90-3