Tlačiť
3-Methylphenethyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452069-10G OR452069-1G OR452069-5G
APOSOR452069-10GEA 772.16 EUR
APOSOR452069-10G APOSOR452069-1G APOSOR452069-5G
3-Methylphenethyl bromide 97%
3-Methylphenethyl bromide
Vzorec: C₉H₁₁Br
Mw: 199.09
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 16799-08-9