Tlačiť
3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR452054-1G OR452054-5G
APOSOR452054-1GEA 520.73 EUR
APOSOR452054-1G APOSOR452054-5G
3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄ClNO₂
Mw: 215.68 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09997603
Číslo CAS: 155412-73-0