Tlačiť
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR451433-1G OR451433-5G
APOSOR451433-1GEA 397.36 EUR
APOSOR451433-1G APOSOR451433-5G
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
1-Methyl-2-piperidin-1-ylethylamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Mw: 142.25 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01318922
Číslo CAS: 34217-60-2
OSN: 2735
ADR: 8 III