Tlačiť
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR451428-1G OR451428-25G OR451428-5G
APOSOR451428-1GEA 298.44 EUR
APOSOR451428-1G APOSOR451428-25G APOSOR451428-5G
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Methyl-1-(chloromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₇ClN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04969151
Číslo CAS: 1001499-93-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,III