Tlačiť
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR451427-1G OR451427-5G
APOSOR451427-1GEA 54.95 EUR
APOSOR451427-1G APOSOR451427-5G
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₈ClN₃O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04968629
Číslo CAS: 51355-91-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III