Tlačiť
o-Toluamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylbenzamide
OR451329-25G OR451329-100G
APOSOR451329-25GEA 26.55 EUR
APOSOR451329-25G APOSOR451329-100G
o-Toluamide 98%
o-Toluamide
Vzorec: C₈H₉NO
Teplota tavenia: 141…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007982
Číslo CAS: 527-85-5