Tlačiť
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR451328-10G OR451328-50G OR451328-100G
APOSOR451328-10GEA 54.95 EUR
APOSOR451328-10G APOSOR451328-50G APOSOR451328-100G
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₁₃H₂₀O₃
Teplota varu: 99…100 °C
Hustota: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051786
Číslo CAS: 42783-78-8