Tlačiť
4-(Allyloxy)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR451327-100G OR451327-25G OR451327-5G
APOSOR451327-100GEA 258.36 EUR
APOSOR451327-100G APOSOR451327-25G APOSOR451327-5G
4-(Allyloxy)benzaldehyde 97%
4-(Allyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Mw: 162.19 g/mol
Teplota varu: 150…152 °C
Hustota: 1.058 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014133
Číslo CAS: 40663-68-1