Tlačiť
2-Phenylethanethiol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Phenethyl mercaptan
OR451326-100G OR451326-250G OR451326-25G OR451326-500G
APOSOR451326-100GEA 219.01 EUR
APOSOR451326-100G APOSOR451326-250G APOSOR451326-25G APOSOR451326-500G
2-Phenylethanethiol 95%
2-Phenylethanethiol
Vzorec: C₈H₁₀S
Teplota varu: 217…218 °C
Hustota: 1,032 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004891
Číslo CAS: 4410-99-5