Tlačiť
2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,4-Dimethylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-m-xylene
OR451325-25G OR451325-5G
APOSOR451325-25GEA 122.57 EUR
APOSOR451325-25G APOSOR451325-5G
2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O
Mw: 136.19
Teplota varu: 120 °C
Teplota tavenia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004624
Číslo CAS: 16308-92-2