Tlačiť
Diphenyliodonium chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR451320-25G OR451320-5G OR451320-100G
APOSOR451320-25GEA 139.59 EUR
APOSOR451320-25G APOSOR451320-5G APOSOR451320-100G
Diphenyliodonium chloride
Diphenyliodonium chloride
Vzorec: C₁₂H₁₀ClI
Teplota tavenia: 233…235 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011909
Číslo CAS: 1483-72-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III