Tlačiť
1,6-Hexanedithiol 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR451319-100G OR451319-25G OR451319-500G
APOSOR451319-100GEA 99.48 EUR
APOSOR451319-100G APOSOR451319-25G APOSOR451319-500G
1,6-Hexanedithiol 97+%
1,6-Hexanedithiol
Vzorec: C₆H₁₄S₂
Teplota varu: 118…119 °C
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 0,995 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004910
Číslo CAS: 1191-43-1
OSN: 3334
ADR: 9,III