Tlačiť
2,6-Dimethylthiophenol 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzene, 2-Mercapto-m-xylene, 2,6-Dimethylbenzene-1-thiol, 2,6-Dimethylbenzenethiol
OR451316-100G OR451316-25G OR451316-5G
APOSOR451316-100GEA 416.77 EUR
APOSOR451316-100G APOSOR451316-25G APOSOR451316-5G
2,6-Dimethylthiophenol 95+%
2,6-Dimethylthiophenol
Vzorec: C₈H₁₀S
Teplota varu: 122 °C
Hustota: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010021
Číslo CAS: 118-72-9
OSN: 3334
ADR: 9,III