Tlačiť
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR451315-100G OR451315-25G
APOSOR451315-100GEA 408.74 EUR
APOSOR451315-100G APOSOR451315-25G
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride 97%
1-(Cyanomethyl)pyridinium chloride
Vzorec: C₇H₇ClN₂
Teplota tavenia: 169…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00031933
Číslo CAS: 17281-59-3