Tlačiť
(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR451309-100G OR451309-25G OR451309-500G
APOSOR451309-100GEA 185.46 EUR
APOSOR451309-100G APOSOR451309-25G APOSOR451309-500G
(±)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(±)-4-Phenyl-2-butanol
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
Mw: 150.22
Teplota varu: 132 °C
Hustota: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044349
Číslo CAS: 2344-70-9