Tlačiť
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR451308-25G OR451308-5G
APOSOR451308-25GEA 205.78 EUR
APOSOR451308-25G APOSOR451308-5G
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Vzorec: C₁₂H₁₂O₂
Teplota varu: 185…188 °C
Hustota: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014990
Číslo CAS: 4335-90-4