Tlačiť
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR451307-25G OR451307-5G
APOSOR451307-25GEA 132.77 EUR
APOSOR451307-25G APOSOR451307-5G
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Vzorec: C₉H₁₂BrN
Teplota varu: 172…173 °C
Teplota tavenia: 34,5…39.3 °C
Hustota: 1,313 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015476
Číslo CAS: 82842-52-2